4-[5-(Ethoxycarbonyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)piperidine, N-BOC protected 90%
Lieferant: Apollo Scientific
OR4426-1G
APOSOR4426-1GEA
87
EUR
APOSOR4426-1G
4-[5-(Ethoxycarbonyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)piperidine, N-BOC protected 90%
4-[5-(Ethoxycarbonyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)piperidine, N-BOC protected
Formel:
C₁₇H₂₆N₂O₄S Molecular Weight: 354.464 g/mol Schmelzpunkt: 46.6…47.1 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368516 CAS-Nummer: 852180-50-8 |