Methyl-5-(3-pyridinyloxy)-2-furoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4429-1G
APOSOR4429-1GEA 97.3 EUR
APOSOR4429-1G
Methyl-5-(3-pyridinyloxy)-2-furoate 97%
Methyl-5-(3-pyridinyloxy)-2-furoate
Formel: C₁₁H₉NO₄
Molecular Weight: 219,2 g/mol
Schmelzpunkt: 78…79,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368496
CAS-Nummer: 852180-38-2