4-(3-Cyanphenyl)morpholin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Morpholinobenzonitrile, 3-(Morpholin-4-yl)benzonitrile
OR4431-1G
APOSOR4431-1GEA
23.2
EUR
APOSOR4431-1G
4-(3-Cyanphenyl)morpholin 97%
4-(3-Cyanphenyl)morpholin
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O Molecular Weight: 188,2300 g/mol Schmelzpunkt: 104…106 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368523 CAS-Nummer: 204078-31-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |