4-(Methylsulphonyl)phenylhydrazine hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4432-1G
APOSOR4432-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4432-1G
4-(Methylsulphonyl)phenylhydrazine hydrochloride 98%
4-(Methylsulphonyl)phenylhydrazine hydrochloride
Formel: C₇H₁₁ClN₂O₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216494
CAS-Nummer: 17852-67-4