3-Methyl[1,2,3]triazolo[1,5-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR4437-1G
APOSOR4437-1GEA
232
EUR
APOSOR4437-1G
3-Methyl[1,2,3]triazolo[1,5-a]pyridine
3-Methyl[1,2,3]triazolo[1,5-a]pyridine
Formel:
C₇H₇N₃ Molecular Weight: 133,151 g/mol Schmelzpunkt: 78…80 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08062406 CAS-Nummer: 54856-82-5 |