5-Nitro-1,2,4-trichlorbenzol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Nitro-2,4,5-trichlorbenzol, 1,2,4-Trichlor-5-nitrobenzol, 2,4,5-Trichlornitrobenzol

OR4439-10G
APOSOR4439-10GEA 21.9 EUR
APOSOR4439-10G
5-Nitro-1,2,4-trichlorbenzol
5-Nitro-1,2,4-trichlorbenzol
Formel: C₆H₂Cl₃NO₂
Molecular Weight: 226,45 g/mol
Siedepunkt: 150 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007072
CAS-Nummer: 89-69-0
EINECS: 201-931-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR