2,6-Dimethoxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4443-100G
APOSOR4443-100GEA 104 EUR
APOSOR4443-100G
2,6-Dimethoxyphenylboronsäure
2,6-Dimethoxyphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₄
Molecular Weight: 181,98 g/mol
Schmelzpunkt: 110…112 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01318987
CAS-Nummer: 23112-96-1