2-Amino-5-chlorpyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Chlorpyrimidin-2-ylamin
OR4453-1G
APOSOR4453-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4453-1G
2-Amino-5-chlorpyrimidin
2-Amino-5-chloropyrimidine
Formel: C₄H₄ClN₃
Molecular Weight: 129,55 g/mol
Schmelzpunkt: 235…238 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014604
CAS-Nummer: 5428-89-7
EINECS: 226-581-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III