2-(Aminomethyl)piperidine, 2-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR4459-250MG
APOSOR4459-250MGEA
0
EUR
APOSOR4459-250MG
2-(Aminomethyl)piperidine, 2-BOC protected
2-(Aminomethyl)piperidine, 2-BOC protected
Formel:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Schmelzpunkt: 93…97 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02181068 CAS-Nummer: 141774-61-0 |