3-Benzyloxyphenylacetonitril 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR4462-1G OR4462-5G OR4462-25G
APOSOR4462-1GEA 0 EUR
APOSOR4462-1G APOSOR4462-5G APOSOR4462-25G
3-Benzyloxyphenylacetonitril 95%
3-Benzyloxyphenylacetonitril
Formel: C₁₅H₁₃NO
Siedepunkt: 188…190 °C/3mmHg
Schmelzpunkt: 47…50 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016396
CAS-Nummer: 20967-96-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR