trans-2-Buten

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR4472-200G OR4472-50G
APOSOR4472-200GEA 0 EUR
APOSOR4472-200G APOSOR4472-50G
trans-2-Buten
trans-2-Buten
Formel: C₄H₈
Siedepunkt: 1 °C
Schmelzpunkt: –105 °C
Dichte: 0,6 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: <–30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 624-64-6
EINECS: 210-855-3
UN: 1012
ADR: 2.1,

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR