6-Amino-5-bromopyridine-3-sulphonic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Amino-3-bromo-5-sulphopyridine
OR4477-250MG
APOSOR4477-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR4477-250MG
6-Amino-5-bromopyridine-3-sulphonic acid
6-Amino-5-bromopyridine-3-sulphonic acid
Formel:
C₅H₅BrN₂O₃S Molecular Weight: 253,074 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03085772 CAS-Nummer: 247582-62-3 UN: 3261 ADR: 8,III |