Phenoxyethanol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR4481-25G
APOSOR4481-25GEA 21.9 EUR
APOSOR4481-25G
Phenoxyethanol
Phenoxyethanol
Formel: C₆H₅OCH₂CH₂OH
Siedepunkt: 237…246 °C
Schmelzpunkt: 41944 °C
Dichte: 1,107 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 121 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002857
CAS-Nummer: 122-99-6
EINECS: 204-589-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR