(2-Acetyl-1,2-dihydroisoquinolin-1-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(1,2-Dihydro-2-ethanoylisoquinolin-1-yl)ethanoic acid, 2-Acetyl-1-(carboxymethyl)-1,2-dihydroisoquinoline
OR4498-100MG
APOSOR4498-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR4498-100MG
(2-Acetyl-1,2-dihydroisoquinolin-1-yl)acetic acid
(2-Acetyl-1,2-dihydroisoquinolin-1-yl)acetic acid
Formel: C₁₃H₁₃NO₃
Molecular Weight: 231,247 g/mol
Schmelzpunkt: 163…165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00704238
CAS-Nummer: 58246-00-7