5-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR450002-1G
APOSOR450002-1GEA
56.7
EUR
APOSOR450002-1G
5-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
5-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formel:
C₆H₄BrN₃ Molecular Weight: 198.02 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11042744 CAS-Nummer: 1159981-95-9 |