2-Brom-4-methylthiazol-5-carbonsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Brom-4-methyl-1,3-thiazol-5-carbonsäure
OR450004-25G
APOSOR450004-25GEA
102
EUR
APOSOR450004-25G
2-Brom-4-methylthiazol-5-carbonsäure 95%
2-Brom-4-methylthiazol-5-carbonsäure
Formel:
C₅H₄BrNO₂S Molecular Weight: 222.06 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09026784 CAS-Nummer: 40003-41-6 |