4-Amino-6-iodoindole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-Iodo-1H-indol-4-amine
OR450013-250MG
APOSOR450013-250MGEA 260 EUR
APOSOR450013-250MG
4-Amino-6-iodoindole 98%
4-Amino-6-iodoindole
Formel: C₈H₇IN₂
Molecular Weight: 258,059 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07781458
CAS-Nummer: 885520-58-1