4,4,5,5-Tetramethyl-2-(tetrahydrofuran-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tetrahydrofuran-3-ylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-(tetrahydro-3-furanyl)-1,3,2-Dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-(oxolan-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
OR450023-1G
APOSOR450023-1GEA
120
EUR
APOSOR450023-1G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(tetrahydrofuran-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(tetrahydrofuran-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Formel:
C₁₀H₁₉BO₃ Molecular Weight: 198,069 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878900 CAS-Nummer: 331958-90-8 |