α-Brom-5-chlor-2-nitrotoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(Bromomethyl)-4-chloro-1-nitrobenzene, (2-Bromomethyl)-4-chloro-1-nitrobenzene
OR450030-5G
APOSOR450030-5GEA 60.9 EUR
APOSOR450030-5G
α-Brom-5-chlor-2-nitrotoluol 98%
α-Brom-5-chlor-2-nitrotoluol
Formel: C₇H₅BrClNO₂
Molecular Weight: 250,4771 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11848697
CAS-Nummer: 31577-25-0