3,4-Dichloroisothiazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR450031-5G
OR450031-25G
APOSOR450031-5GEA
65.5
EUR
APOSOR450031-5G
APOSOR450031-25G
3,4-Dichloroisothiazole-5-carboxylic acid
3,4-Dichloroisothiazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₄HCl₂NO₂S Schmelzpunkt: 175…177 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03789232 CAS-Nummer: 18480-53-0 |