2-(Chloromethyl)-3,5-dimethylpyridine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR450036-1G
APOSOR450036-1GEA
109
EUR
APOSOR450036-1G
2-(Chloromethyl)-3,5-dimethylpyridine hydrochloride 97%
2-(Chloromethyl)-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
Formel:
C₈H₁₀ClN·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11112031 CAS-Nummer: 73590-93-9 |