8-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR450071-500MG
APOSOR450071-500MGEA
782
EUR
APOSOR450071-500MG
8-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
8-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel:
C₈H₇N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06496198 CAS-Nummer: 67625-32-5 |