Ethyl 6-chloro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR450072-500MG
APOSOR450072-500MGEA 782 EUR
APOSOR450072-500MG
Ethyl 6-chloro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 6-chloro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₈ClN₃O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07021399
CAS-Nummer: 67625-30-3