4-Thioxo-1,3-thiazolidin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR450087-250MG
APOSOR450087-250MGEA
132
EUR
APOSOR450087-250MG
4-Thioxo-1,3-thiazolidin-2-one
4-Thioxo-1,3-thiazolidin-2-one
Formel:
C₃H₃NOS₂ Molecular Weight: 133,192 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02167269 CAS-Nummer: 4303-29-1 |