4-Chlorothiazol-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR450103-250MG
OR450103-100MG
APOSOR450103-250MGEA
84.1
EUR
APOSOR450103-250MG
APOSOR450103-100MG
4-Chlorothiazol-2-amine
4-Chlorothiazol-2-amine
Formel:
C₃H₃ClN₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09999189 CAS-Nummer: 52107-46-7 |