5-Iodothiazol-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR450111-1G
APOSOR450111-1GEA
574
EUR
APOSOR450111-1G
5-Iodothiazol-2-amine
5-Iodothiazol-2-amine
Formel:
C₃H₃IN₂S Molecular Weight: 226,039 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21728666 CAS-Nummer: 41731-32-2 |