5-Anilino-1,2,3,4-thiatriazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR450120-250MG
APOSOR450120-250MGEA 50.9 EUR
APOSOR450120-250MG
5-Anilino-1,2,3,4-thiatriazole
5-Anilino-1,2,3,4-thiatriazole
Formel: C₇H₆N₄S
Schmelzpunkt: 145…147 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011564
CAS-Nummer: 13078-30-3