N-(3-Bromophenyl)-1,2,3,4-thiatriazol-5-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR450122-250MG
APOSOR450122-250MGEA
139
EUR
APOSOR450122-250MG
N-(3-Bromophenyl)-1,2,3,4-thiatriazol-5-amine
N-(3-Bromophenyl)-1,2,3,4-thiatriazol-5-amine
Formel:
C₇H₅BrN₄S Molecular Weight: 257,11 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD32264087 CAS-Nummer: 1904016-66-5 |