N-(4-Bromophenyl)-1,2,3,4-thiatriazol-5-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR450123-250MG
APOSOR450123-250MGEA
139
EUR
APOSOR450123-250MG
N-(4-Bromophenyl)-1,2,3,4-thiatriazol-5-amine
N-(4-Bromophenyl)-1,2,3,4-thiatriazol-5-amine
Formel:
C₇H₅BrN₄S Molecular Weight: 257,11 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD32264088 CAS-Nummer: 68371-97-1 |