3-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR45030-1G OR45030-250MG
APOSOR45030-1GEA 434 EUR
APOSOR45030-1G APOSOR45030-250MG
3-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulphonyl chloride
3-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulphonyl chloride
Formel: C₈H₆ClNO₄S
Schmelzpunkt: 137…139 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03033702
CAS-Nummer: 62522-63-8
UN: 3261
ADR: 8,III