4-Chlor-2-methoxyphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4506-1G
APOSOR4506-1GEA 0 EUR
APOSOR4506-1G
4-Chlor-2-methoxyphenol 98%
4-Chlor-2-methoxyphenol
Formel: C₇H₇ClO₂
Siedepunkt: 241 °C
Schmelzpunkt: 16…17 °C
Dichte: 1,304 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070774
CAS-Nummer: 16766-30-6