Diethylfumarat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Fumarsäurediethylester
OR4507-25G
APOSOR4507-25GEA 21.9 EUR
APOSOR4507-25G
Diethylfumarat 95%
Diethylfumarat
Formel: C₈H₁₂O₄
Molecular Weight: 172,18 g/mol
Siedepunkt: 218…219 °C
Schmelzpunkt: 44228 °C
Dichte: 1,052 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064455
CAS-Nummer: 623-91-6
EINECS: 210-819-7