1,6-Dibromhexan 97+%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR4509-100G OR4509-500G
APOSOR4509-100GEA 37.7 EUR
APOSOR4509-100G APOSOR4509-500G
1,6-Dibromhexan 97+%
1,6-Dibromhexan
Formel: BrH₂C(CH₂)₄CH₂Br
Siedepunkt: 242…244 °C
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1,586 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000272
CAS-Nummer: 629-03-8
EINECS: 211-067-2
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR