2-Iodo-4-methoxybenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR45099-1G
APOSOR45099-1GEA
0
EUR
APOSOR45099-1G
2-Iodo-4-methoxybenzoic acid
2-Iodo-4-methoxybenzoic acid
Formel:
C₈H₇IO₃ Schmelzpunkt: 170…176 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09909619 CAS-Nummer: 54435-09-5 |