N-(3-Azetidinyl)piperidine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR451002-1G
APOSOR451002-1GEA
1160
EUR
APOSOR451002-1G
N-(3-Azetidinyl)piperidine dihydrochloride
N-(3-Azetidinyl)piperidine dihydrochloride
Formel:
C₈H₁₆N₂·2ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11617822 CAS-Nummer: 178312-57-7 |