1-(3-Methyl-3-azetidinyl)-pyrrolidine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR451004-1G
APOSOR451004-1GEA
0
EUR
APOSOR451004-1G
1-(3-Methyl-3-azetidinyl)-pyrrolidine dihydrochloride
1-(3-Methyl-3-azetidinyl)-pyrrolidine dihydrochloride
Formel:
C₈H₁₆N₂·2ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28975193 CAS-Nummer: 1152111-80-2 |