tert-Butyl azetidine-2-carboxylate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR451006-1G
APOSOR451006-1GEA
1250
EUR
APOSOR451006-1G
tert-Butyl azetidine-2-carboxylate hydrochloride
tert-Butyl azetidine-2-carboxylate hydrochloride
Formel:
C₈H₁₅NO₂·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28975194 CAS-Nummer: 208034-97-3 |