N,N-Dimethyl-2-azetidinecarboxamide hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR451007-1G
APOSOR451007-1GEA
1160
EUR
APOSOR451007-1G
N,N-Dimethyl-2-azetidinecarboxamide hydrochloride
N,N-Dimethyl-2-azetidinecarboxamide hydrochloride
Formel:
C₆H₁₂N₂O·ClH Molecular Weight: 164,633 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28895101 CAS-Nummer: 787563-98-8 |