1-(Diphenylmethyl)-2-azetidinemethanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR451014-1G
APOSOR451014-1GEA 1160 EUR
APOSOR451014-1G
1-(Diphenylmethyl)-2-azetidinemethanol
1-(Diphenylmethyl)-2-azetidinemethanol
Formel: C₁₇H₁₉NO
Molecular Weight: 253,339 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07786954
CAS-Nummer: 72351-68-9