3-Ethoxyazetidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR451019-1G
APOSOR451019-1GEA 582 EUR
APOSOR451019-1G
3-Ethoxyazetidine hydrochloride
3-Ethoxyazetidine hydrochloride
Formel: C₅H₁₁NO·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06804556
CAS-Nummer: 535924-73-3