1-Acetyl-2-azetidinecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR451020-1G
APOSOR451020-1GEA
1160
EUR
APOSOR451020-1G
1-Acetyl-2-azetidinecarboxylic acid
1-Acetyl-2-azetidinecarboxylic acid
Formel:
C₆H₉NO₃ Molecular Weight: 143,141 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11849023 CAS-Nummer: 474013-98-4 |