1-Fmoc-3-azetidine acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR451021-1G
APOSOR451021-1GEA 1160 EUR
APOSOR451021-1G
1-Fmoc-3-azetidine acetic acid
1-Fmoc-3-azetidine acetic acid
Formel: C₂₀H₁₉NO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179124
CAS-Nummer: 959236-89-6