3-(4-Bromophenoxy)azetidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR451022-1G
APOSOR451022-1GEA
960
EUR
APOSOR451022-1G
3-(4-Bromophenoxy)azetidine hydrochloride
3-(4-Bromophenoxy)azetidine hydrochloride
Formel:
C₉H₁₁BrClNO Molecular Weight: 264.56 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05664840 CAS-Nummer: 1380571-76-5 |