3-(4-Chlorophenoxy)azetidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR451023-1G
APOSOR451023-1GEA
438
EUR
APOSOR451023-1G
3-(4-Chlorophenoxy)azetidine hydrochloride
3-(4-Chlorophenoxy)azetidine hydrochloride
Formel:
C₉H₁₀ClNO·ClH Molecular Weight: 220,096 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00277797 CAS-Nummer: 490021-97-1 |