3-(1-Azetidinyl)-pyrrolidine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR451027-1G
APOSOR451027-1GEA 1540 EUR
APOSOR451027-1G
3-(1-Azetidinyl)-pyrrolidine dihydrochloride
3-(1-Azetidinyl)-pyrrolidine dihydrochloride
Formel: C₇H₁₄N₂·2ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28975197
CAS-Nummer: 1018443-00-9