3-Benzyl-azetidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Benzylazetidine hydrochloride
OR451029-1G
APOSOR451029-1GEA
383
EUR
APOSOR451029-1G
3-Benzyl-azetidine hydrochloride
3-Benzyl-azetidine hydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₃N·ClH Molecular Weight: 183.678 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16619075 CAS-Nummer: 7606-32-8 |