3-Methyl-3-azetidinecarboxylic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR451030-1G
APOSOR451030-1GEA
1160
EUR
APOSOR451030-1G
3-Methyl-3-azetidinecarboxylic acid hydrochloride
3-Methyl-3-azetidinecarboxylic acid hydrochloride
Formel:
C₅H₉NO₂·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20257491 CAS-Nummer: 1365411-50-2 |