1-Boc-3-amino-3-azetidinecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Amino-1-[(tert-butoxy)carbonyl]azetidine-3-carboxylic acid
OR451032-1G
APOSOR451032-1GEA
1250
EUR
APOSOR451032-1G
1-Boc-3-amino-3-azetidinecarboxylic acid
1-Boc-3-amino-3-azetidinecarboxylic acid
Formel:
C₉H₁₆N₂O₄ Molecular Weight: 216,234 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18375110 CAS-Nummer: 1262412-13-4 |