1-Fmoc-2-azetidinecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR451033-1G
APOSOR451033-1GEA
771
EUR
APOSOR451033-1G
1-Fmoc-2-azetidinecarboxylic acid
1-Fmoc-2-azetidinecarboxylic acid
Formel:
C₁₉H₁₇NO₄ Molecular Weight: 323,343 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093995 CAS-Nummer: 184763-07-3 |