3-Methyl-3-phenoxyazetidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR451037-1G
APOSOR451037-1GEA
1250
EUR
APOSOR451037-1G
3-Methyl-3-phenoxyazetidine hydrochloride
3-Methyl-3-phenoxyazetidine hydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₃NO·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28975198 CAS-Nummer: 1323362-91-9 |